Merck
710164
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Br2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
124-129 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Brc1cc2sc(Br)cc2s1
InChI
1S/C6H2Br2S2/c7-5-1-3-4(10-5)2-6(8)9-3/h1-2H
Klucz InChI
APDAUBNBDJUQGW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)