Merck
702641
Sigma-Aldrich
Thieno[2,3-b]thiophene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.668
gęstość
1.326 g/cm3 at 25 °C
ciąg SMILES
c1cc2ccsc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-5(1)2-4-8-6/h1-4H
Klucz InChI
YHBTXTFFTYXOFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)