Kluczowe dokumenty
715700
3-Furonitrile
97%
Synonim(y):
Furan-3-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471
mp
28-32 °C
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H3NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
Klucz InChI
ZQFYJHMUAWCEBH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48.9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?