Merck
645532
Sigma-Aldrich
4-Cyanoindole
97%
Synonim(y):
Indole-4-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
117-121 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#Cc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-11-9/h1-5,11H
Klucz InChI
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors as potential anticancer immunomodulators
Reactant for stereoselective preparation of γ-lactones via prolinol silyl ether catalyzed Friedel-Crafts alkylation reaction
Reactant for iridium-catalyzed borylation reactions
Reactant for parallel synthesis of N-benzylisatin oximes as JNK3 MAP kinase inhibitors
Reactant for preparation of N-aryl indoles
Reactant for preparation of conformationally restricted indole cyclopropylmethylamines as selective serotonin reuptake inhibitors
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)