Merck
332399
Sigma-Aldrich
3-Thiophenemethanol
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.564 (lit.)
tw
86-88 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1ccsc1
InChI
1S/C5H6OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2
Klucz InChI
BOWIFWCBNWWZOG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Comparision of electrochemical polymerization properties of 3-thiophenemethanol and 3-methylthiophene has been reported.
Zastosowanie
3-Thiophenemethanol was used in the preparation of 3-substituted thiophene conducting copolymers which has potential applications in electrochromic displays. It was also used in the synthesis of 4-(thiophene-3-ylmethoxy)phthalonitrile.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrochemical polymerization and characterization of new copolymers of 3-substituted thiophenes.
Alves MRA, et al.
Synthetic Metals, 160(1), 22-27 (2010)
A comparative study of the electrochemistry of 3-thiophenemethanol and 3-methylthiophene.
Pohjakallio M and Sundholm G.
Synthetic Metals, 55(2), 1590-1595 (1993)
Synthesis, molecular conformation, vibrational, electronic transition, and chemical shift assignments of 4-(thiophene-3-ylmethoxy) phthalonitrile: a combined experimental and theoretical analysis.
Coruh A, et al.
Structural Chemistry, 22(1), 45-56 (2011)
Yuwei Hao et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 19(16), 2046-2051 (2018-03-25)
Highly efficient cell capture and release with low background are urgently required for early diagnosis of diseases such as cancer. Herein, we report an electrochemical responsive superhydrophilic surface exhibiting specific cell capture and release with high yields and extremely low