Merck
T27855
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneethanol
98%
Synonim(y):
2-(2-Hydroxyethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)ethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.19
Beilstein:
106985
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.551 (lit.)
tw
108-109 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCc1cccs1
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
Klucz InChI
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at