Kluczowe dokumenty
228796
3-Thiopheneethanol
99%
Synonim(y):
2-(3-Thienyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)thiophene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.552 (lit.)
bp
110-111 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCc1ccsc1
InChI
1S/C6H8OS/c7-3-1-6-2-4-8-5-6/h2,4-5,7H,1,3H2
Klucz InChI
YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?