Kluczowe dokumenty
442404
4-Bromofluorobenzene
analytical standard
Synonim(y):
1-Bromo-4-fluorobenzene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
gęstość
1.593 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Klucz InChI
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
4-Bromofluorobenzen może działać jak zastępczy standard dla:
- określenie toksyczności oleju napędowego i frakcji oleju napędowego zawartej w wodzie (WAF) wobec gatunków mikroalg, takich jak Pseudokirchneriella subcapitata i Chlorella sp.MM3, przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).
- Oznaczanie związków chemicznych, takich jak benzen, toluen, etylobenzen i ksylen (BTEX) oraz ich stabilnych wartości izotopowych węgla, w wodach gruntowych zanieczyszczonych benzyną, przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?