Key Documents
213-GS
Sigma-Aldrich
Endothelial Cell Growth Supplement v2 (15ml)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Postać
liquid
okres trwałości
1 yr
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Jakość
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Uwaga dotycząca przygotowania
contained in protocol
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3