Merck
P66602
Sigma-Aldrich
2-Pyridinemethanol
98%
Synonim(y):
ω-Hydroxy-2-picoline, 2-(Hydroxymethyl)pyridine, 2-Pyridyl carbinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Beilstein:
107849
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543 (lit.)
tw
112-113 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-4,8H,5H2
Klucz InChI
SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Właściwości fizyczne
May darken in storage
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Teruo Miyazaki et al.
Journal of clinical biochemistry and nutrition, 64(2), 112-123 (2019-04-03)
Nuclear receptor farnesoid X receptor activation inhibits fatty acid synthesis through the liver X receptor-α-sterol regulatory element binding protein-1c pathway universally in animals, but also has human-specific crosstalk with the peroxisome proliferator-activated receptor-α. The effects of farnesoid X receptor-ligands on
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of