Kluczowe dokumenty
691399
Chlorosulfonyl isocyanate
Arxada quality, 99.0-100.3 % (w/w) (T)
Synonim(y):
N-Carbonylsulfamyl chloride, CSI
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
5.57 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
jakość
Arxada quality
producent / nazwa handlowa
Arxada AG
stężenie
99.0-100.3 % (w/w) (T)
zanieczyszczenia
≤1.00% chloropropylsulfonyl isocyanate
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
tw
107 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
gęstość
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/CClNO3S/c2-7(5,6)3-1-4
Klucz InChI
WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Pharmaceutical intermediates: A study explored the synthesis and carbonic anhydrase inhibitory properties of sulfamides derived from Chlorosulfonyl isocyanate, demonstrating its potential in the development of new therapeutic agents, particularly for treating conditions involving carbonic anhydrase enzymes (Aksu et al., 2013).
- Stereochemical synthesis applications: Chlorosulfonyl isocyanate was utilized for the stereoselective amination of chiral benzylic ethers in the total synthesis of (+)-sertraline, showcasing its critical role in the precise construction of complex pharmaceuticals (Lee et al., 2011).
- One-pot synthetic transformations: The compound′s use in one-pot conversion of trimethylsilyl ethers into urethanes was highlighted, further applied to synthesize novel neuromodulators like carisbamate. This illustrates Chlorosulfonyl isocyanate′s versatility in facilitating efficient and innovative synthetic routes in medicinal chemistry (Dong et al., 2008).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?