Merck
317438
Sigma-Aldrich
4-(Chlorosulfonyl)phenyl isocyanate
97%
Synonim(y):
4-Isocyanatobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClSO2C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.63
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
bp
130 °C/1 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-13(11,12)7-3-1-6(2-4-7)9-5-10/h1-4H
Klucz InChI
PUXGCFRABSKGED-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)