Key Documents
760609
Isocyanatophosphonic dichloride
95%
Synonim(y):
Dichloroisocyanatophosphine oxide, Dichlorophosphinyl isocyanate, Dichlorophosphonylisocyanate, Dichlorophosphoryl isocyanate, Isocyanatophosphonic acid dichloride, Isocyanatophosphoryl dichloride, Phosphine oxide, dichloroisocyanato-, Phosphoric dichloride isocyanate, Phosphorisocyanatidic dichloride, Phosphoroisocyanatidic dichloride, Phosphoryl dichloride isocyanate
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468
gęstość
1.623 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
ClP(Cl)(=O)N=C=O
InChI
1S/CCl2NO2P/c2-7(3,6)4-1-5
Klucz InChI
QKPIQPBNFUNZSJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
71.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)