Kluczowe dokumenty
D91632
Diethyl chlorophosphate
97%
Synonim(y):
Diethyl phosphorochloridate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.94 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.1 mmHg ( 25 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
bp
60 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(Cl)(=O)OCC
InChI
1S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D91632-100G | 4061833590409 |
D91632-25G | 4061833590416 |