Kluczowe dokumenty
197475
Ethyl dichlorophosphite
98%
Synonim(y):
Ethyl phosphorodichloridite
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OPCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
gęstość
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl2OP/c1-2-5-6(3)4/h2H2,1H3
Klucz InChI
PVCINRPAXRJLEP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ethyl dichlorophosphite was used in the synthesis of peptide derivatives.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
The Use of Phosphorous Acid Chlorides in Peptide Synthesis1.
Young RW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(10), 2126-2131 (1956)