Merck
D91659
Sigma-Aldrich
Diethyl chlorophosphite
95%
Synonim(y):
Diethyl chlorophosphonite, Diethyl phosphorochloridite
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2PCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.55
Beilstein:
1098392
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
153-155 °C (lit.)
56-57.5 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(Cl)OCC
InChI
1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorofosforyn dietylu może być stosowany jako:
  • Środek redukujący do redukcji związków nitrowych do odpowiednich amin.
  • Środek odtleniający do redukcji N-tlenku pirydyny do pirydyny.
  • Odczynnik w konwersji aldoksymów do nitryli poprzez odwodnienie.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)