Merck
158216
Sigma-Aldrich
Methyl dichlorophosphate
85%
Synonim(y):
Methyl phosphorodichloridate
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2P(O)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
62-64 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.488 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH3Cl2O2P/c1-5-6(2,3)4/h1H3
Klucz InChI
SNVCRNWSNUUGEA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dichlorofosforan metylu został użyty do syntezy:
  • 4,6-cykliczny tetrasacharyd fosforanowy
  • pochodnej 8-(2′′-hydroksyetoksy)adenozyno-5′,2′′-fosforanu
  • analogi poli(glikolu etylenowego)(R)-1-O-heksadecylo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloaminy
  • związki dioksafosforyno[m,n-x]pirydyny
Komentarz do analizy
may contain methyl alcohol as impurity
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Syntheses of Ortho-Hydroxymethylpyridinols and Dioxaphosphorino [m, nx] pyridines.
Leroy F, et al.
Synthetic Communications, 26(12), 2257-2272 (1996)
Dominika Turek et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(7), 1236-1241 (2006-03-25)
A spacer-equipped tetrasaccharide, p-aminocyclohexylethyl alpha-l-Colp-(1-->2)-beta-d-Galp-(1-->3)-[alpha-l-Colp-(1-->4)]-beta-D-GlcpNAc, containing a 4,6-cyclic phosphate in the galactose residue, has been synthesised. The structure corresponds to a part of the repeating unit of the capsular (and lipo-) polysaccharide of the endemic bacteria Vibrio cholerae type O139
Thomas L Andresen et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(7), 1694-1703 (2004-03-19)
An enzymatically activated liposome-based drug-delivery concept involving masked antitumor ether lipids (AELs) has been investigated. This concept takes advantage of the cytotoxic properties of AEL drugs as well as the membrane permeability enhancing properties of these molecules, which can lead
T Maruyama et al.
Nucleic acids symposium series, (17)(17), 61-63 (1986-01-01)
Reaction of 8-bromo-2',3'-O-isopropylidene-5'-O-(tetrahydropyran-2-yl) adenosine (Ib) with lithium 2-(tetrahydropyran-2-yloxy) ethoxide, followed by removal of the tetrahydropyran-2-yl groups, afforded 8-(2''-hydroxyethoxy)-2',3'-O-isopropylideneadenosine (II). Successive treatment of II with n-butyllithium and with methyl dichlorophosphate provided the 5',2''-(methyl phosphate) derivative (IIIa and IIIb).