Merck
230235
Sigma-Aldrich
Diphenylphosphinic chloride
98%
Synonim(y):
Diphenylchlorophosphine oxide, Diphenylphosphinic acid chloride, Diphenylphosphinoyl chloride, Diphenylphosphinyl chloride, Diphenylphosphorus oxychloride, Ph2POCl, Chlorodiphenylphosphine oxide
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2P(O)Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.63
Beilstein:
975191
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
współczynnik refrakcji
n20/D 1.609 (lit.)
bp
222 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
QPQGTZMAQRXCJW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Diphenylphosphinic chloride (Ph2POCl) is widely used as a precursor to synthesize various chiral phosphine bidentate ligands for asymmetric synthesis, in addition to several peptide coupling agents.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ramage, R.; Atrash, B. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1617-1617 (1985)
Aboujaoude, E. E.; Lietje, S. et al.
Tetrahedron Letters, 26, 4435-4435 (1985)
Organophosphorus and nitro-substituted sulfonate esters of 1-hydroxy-7-azabenzotriazole as highly efficient fast-acting peptide coupling reagents.
Carpino L A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(1), 62-71 (2004)
Efficient syntheses of korupensamines A, B and michellamine B by asymmetric Suzuki-Miyaura coupling reactions.
Xu G, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(2), 570-573 (2013)
Kim, S.; Lee, P. H.; Lee, T. A. J.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1242-1242 (1988)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
230235-1KG
230235-5G
230235-100G
230235-10G4061838782489
230235-50G4061838135070
230235-5KG