Merck
308226
Sigma-Aldrich
Ethyl isocyanatoformate
90%, technical grade
Synonim(y):
Ethoxycarbonyl isocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
OCNCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
bp
25 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)N=C=O
InChI
1S/C4H5NO3/c1-2-8-4(7)5-3-6/h2H2,1H3
Klucz InChI
VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethyl isocyanatoformate was used in the synthesis of ethyl[(phenylamino)carbonyl]carbamate by reacting with aniline.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lin Zhou et al.
Chemical research in toxicology, 17(3), 416-423 (2004-03-18)
Whereas nitrosation of secondary amines produces nitrosamines, amino acids with primary amino groups and glycine ethyl ester were reported to react with nitrite to give unidentified agents that alkylated 4-(p-nitrobenzyl)pyridine to produce purple dyes and be direct mutagens in the