407712
Benzylamine
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonim(y):
α-Aminotoluene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
oczyszczone przez
glass distillation
redistillation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543 (lit.)
tw
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible
diethyl ether: soluble
water: miscible
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Klucz InChI
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Zastosowanie
- To modify alkanethiol monolayers, via amide and ester formation reactions, for attaching monolayer and submonolayer coverages of specific chemical species onto metal electrodes.
- As carrier electrolyte for the separation of alkali, alkaline earth and ammonium cations in water samples by capillary electrophoresis with indirect UV detection.
- To synthesize cross-linked porous copolymer supports based on N-(p-vinylbenzoyl)-2-methylalanine, styrene and divinylbenzene.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter