Merck
B86400
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-ol
97%
Synonim(y):
Methyl vinyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
1719579
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
gęstość
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3-5H,1H2,2H3
Klucz InChI
MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)