Merck
111287
Sigma-Aldrich
3-Penten-2-ol, predominantly trans
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
119-121 °C (lit.)
gęstość
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C\C(C)O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-6H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
GJYMQFMQRRNLCY-ONEGZZNKSA-N
Opis ogólny
3-Penten-2-ol is an alcohol prepared by the inoculation of biofilms of M. mesophilicum with P. viridicatum.
Zastosowanie
3-Penten-2-ol is a constituent of the kiwi fruit that can be analysed by multidimensional gas chromatography-olfactometry (GC-O).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
María J Jordán et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(19), 5386-5390 (2002-09-05)
Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and multidimensional gas chromatography olfactometry (GC/GC-O) were utilized to study the aroma profile and the aroma active components of commercial kiwi essence and the initial fresh fruit puree. Totals of 29 and 33 components were identified
L J Rose et al.
Current microbiology, 41(3), 206-209 (2000-07-29)
Volatile organic compounds from Penicillium viridicatum and Methylobacterium mesophilicum growing on laboratory media and on component materials of automobile air conditioners were analyzed with gas chromatography and mass spectrometry. P. viridicatum produced compounds such as 4-methyl thiazole, terpenes and alcohols