Merck
W335207
Sigma-Aldrich
4-Hexen-3-one
≥92%
Synonim(y):
4-Hexen-3-one, predominantly trans
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Numer FEMA:
3352
Numer WE:
Nr Rady Europy:
718
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.048
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
Próba
≥92%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
bp
135-137 °C (lit.)
gęstość
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
Organoleptyczne
pungent; ethereal
ciąg SMILES
CCC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Klucz InChI
FEWIGMWODIRUJM-HWKANZROSA-N
Opis ogólny
4-heksen-3-on jest nienasyconym aldehydem, który występuje w owocach truskawek, olejku eterycznym Ruta graveolens i liściach Holigarna grahamii . Ze względu na swój owocowy zapach, jest on również wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym.
Zastosowanie
  • Limonka (Citrus aurantifolia) hamuje wzrost potrójnie lekoopornej Helicobacter pylori: Zbadano właściwości przeciwbakteryjne limonki kluczowej, potencjalnie obejmujące lotne składniki, takie jak 4-heksen-3-on, podkreślając jej znaczenie w mikrobiologii medycznej i rozwoju alternatywnych środków terapeutycznych (Lee et al., 2018).
  • Skład chemiczny ekstraktu heksanowego z Citrus aurantifolia i aktywność przeciw prątkom gruźlicy niektórych jego składników...: Badanie składników ekstraktu heksanowego Citrus aurantifolia, w tym roli 4-heksen-3-onu w zwalczaniu Mycobacterium tuberculosis, wykazujące potencjał produktów naturalnych w leczeniu chorób zakaźnych (Sandoval-Montemayor et al., 2012).
  • Kinetyczne badanie degradacji nienasyconych ketonów inicjowanej rodnikami OH i atomami Clpod ciśnieniem atmosferycznym i w temperaturze 298 K.: Badanie to analizuje reaktywność ketonów atmosferycznych, w tym 4-heksen-3-onu z rodnikami OH i atomami Cl, dostarczając cennych danych do zrozumienia ich losu w atmosferze (Blanco et al., 2012).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
GC-MS analysis of bioactive compounds in methanolic extract of Holigarna grahamii (wight) Kurz.
Jadhav V, et al.
Journal of herbs, spices & medicinal plants, 2, 35-39 (2014)
Effect of Inorganic and Biological Fertilizer Treatments on Essential Oil Composition of Ruta graveolens L.
Malik AA, et al.
Journal of herbs, spices & medicinal plants, 18(2), 191-202 (2012)
Su-Mi Lee et al.
Gut pathogens, 10, 16-16 (2018-06-27)
Eradication rate for Helicobacter pylori (H. pylori) has decreased due to antibiotic resistance. Therefore, new strategies are needed to enhance H. pylori eradication, especially for H. pylori with high antibiotic resistance. The objective of this study was to evaluate anti-H.
Metabolism of natural volatile compounds by strawberry fruit.
Hamilton-Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2802-2805 (1996)
Guangwei Si et al.
Neuron, 101(5), 950-962 (2019-01-27)
Odor perception allows animals to distinguish odors, recognize the same odor across concentrations, and determine concentration changes. How the activity patterns of primary olfactory receptor neurons (ORNs), at the individual and population levels, facilitate distinguishing these functions remains poorly understood. Here, we