Merck
558036
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Penten-2-ol
95%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]20/D −5.0°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
gęstość
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@@H](O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3/t5-/m1/s1
Klucz InChI
ZHZCYWWNFQUZOR-RXMQYKEDSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)