Merck
558060
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-Hexen-2-ol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −15.0°, c = 1% in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
gęstość
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@@H](O)CCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
LNPNXWKVAFKIBX-ZCFIWIBFSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
110.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43.33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)