Kluczowe dokumenty
P8807
4-Penten-2-ol
99%
Synonim(y):
Allyl methyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Beilstein:
1839744
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
gęstość
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?