About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5037
bp
58-62 °C/100 mbar
gęstość
1.654 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC(Br)=C
InChI
1S/C3H5BrO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
Klucz InChI
MDFFZNIQPLKQSG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?