Merck
650846
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Benzyloxy-2-propanol
97%
Synonim(y):
(R)-1-O-Benzylpropylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D -14°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.510 (lit.)
gęstość
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
Klucz InChI
KJBPYIUAQLPHJG-SECBINFHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>229.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 109.9 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)