Merck
535907
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-buten-4-ol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
gęstość
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OC(CC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8,10-11H,1,6H2
Klucz InChI
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
217.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1