Merck
706787
Sigma-Aldrich
1-Allyl-4-fluorobenzene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494
gęstość
1.009 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
allyl
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(CC=C)cc1
InChI
1S/C9H9F/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h2,4-7H,1,3H2
Klucz InChI
NYFIDHXRJSCAOZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
109.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
43.3 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nurhayat Tabanca et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-03)
Ceratitis capitata, the Mediterranean fruit fly, is one of the most serious agricultural pests worldwide responsible for significant reduction in fruit and vegetable yields. Eradication is expensive and often not feasible. Current control methods include the application of conventional insecticides
Global Trade Item Number
SKUGTIN
706787-5G4061833358733