IA-Xs SBR
88090801, rat intestine, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
IA-Xs SBR, 88090801
pochodzenie biologiczne
rat intestine
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Gruczolakorak jelita cienkiego szczura Holtzmanna
Opis linii komórkowej
Pochodzi z gruczolakoraka jelita cienkiego indukowanego promieniowaniem X u dorosłych samców szczura Holtzmanna. Wrażliwy na lizę przez komórki limfoidalne krwi obwodowej pobrane od szczurów F344 z nowotworami okrężnicy i trzustki indukowanymi przez 1,2 dimetylohydrazynę lub 7,12 DMBT.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
Ham′s F10 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)