Merck
728209
Sigma-Aldrich
(3-Bromo-1-propynyl)benzene solution
~75% in toluene
Synonim(y):
3-Bromo-1-phenylpropyne
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.06
Beilstein:
878435
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solution
Poziom jakości
stężenie
~75% in toluene
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
Klucz InChI
RKNCIBMWPVZEAJ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)