Merck
664960
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
97%
Synonim(y):
1-Chloro-3-phenyl-2-propyne, 3-Phenylpropargyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.585
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
phenyl
ciąg SMILES
ClCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
Klucz InChI
RMPSZEZJKSUNKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
104.4 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)