Kluczowe dokumenty
125032
Chlorodiphenylmethane
98%
Synonim(y):
Benzhydryl chloride, Diphenylchloromethane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.595 (lit.)
bp
140 °C/3 mmHg (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
phenyl
ciąg SMILES
ClC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Klucz InChI
ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?