Merck
C68105
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-phenylpropane
99%
Synonim(y):
(3-Chloro-1-propyl)benzene, 3-Phenylpropyl chloride, Hydrocinnamyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.64
Beilstein:
507635
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Klucz InChI
XZBXAYCCBFTQHH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xinguang Zhou et al.
Journal of chromatography. A, 1409, 125-131 (2015-07-25)
Concentration of blood catecholamines (CAs) is linked to a host of cardiovascular diseases, including hypertension and stenocardia. The matrix interferences and low concentration require tedious sample pretreatment methods before quantitative analysis by the gold standard method of high-performance liquid chromatography-electrochemical