Kluczowe dokumenty
147893
α,α,α-Trichlorotoluene
98%
Synonim(y):
(Trichloromethyl)benzene, Benzotrichloride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.77 (vs air)
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
411 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.557 (lit.)
bp
219-223 °C/760 mmHg (lit.)
90-91 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−7.5-−7 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
organic solvents: soluble
water: insoluble
gęstość
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?