Kluczowe dokumenty
C40405
(2-Chloroethyl)benzene
99%
Synonim(y):
2-Phenylethyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.61
Beilstein:
385969
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
bp
82-84 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Klucz InChI
MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?