Kluczowe dokumenty
112046
2-Methyl-2-propen-1-ol
98%
Synonim(y):
β-Methallyl alcohol, ‘Isobutenol’
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
113-115 °C (lit.)
gęstość
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(=C)CO
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h5H,1,3H2,2H3
Klucz InChI
BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?