Merck
911534
Sigma-Aldrich
(4,4′-dMeObpy)NiCl2
Synonim(y):
4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine nickel (II) chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12Cl2N2NiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.84
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.23
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Zastosowanie
(4,4′-dMeObpy)NiCl2 is a Ni catalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 Inhalation - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhongdong Sun et al.
Organic letters, 19(14), 3727-3730 (2017-07-12)
Direct coupling of ethers and acyl halides was promoted by a binary catalytic system comprising an Ir-based photocatalyst and a Ni complex under blue-light irradiation. Photocatalysts with high triplet energy directed the catalysis, and the reaction likely proceeded by triplet-triplet