Merck
244996
Sigma-Aldrich
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Ni 4-7 % (approx.)
Synonim(y):
Ni(PPh3)4, Nickel-tetrakis(triphenylphosphine)
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)3P]4Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1107.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
skład
Ni, 4-7% (approx.)
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Ni].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Ni/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
Klucz InChI
KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for coupling reactions of organic halides, organometallic Compounds and also for the cyclooligomerization of cumulenes;.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iyoda, M.; Tanaka, S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 8494-8494 (1988)
Peter Werhun et al.
Inorganic chemistry, 56(16), 9996-10006 (2017-08-05)
Despite the significance of nickel compounds, NMR spectroscopy of the active nickel isotope
Negishi, E-i.; Takahashi, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 2393-2393 (1987)
Iyoda, M.; Kuwatani, Y.; Oda, M.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3761-3761 (1989)
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.