Merck
714542
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3BrF2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497
gęstość
1.721 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC1(F)Oc2cccc(Br)c2O1
InChI
1S/C7H3BrF2O2/c8-4-2-1-3-5-6(4)12-7(9,10)11-5/h1-3H
Klucz InChI
LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90.6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)