Merck
672718
Sigma-Aldrich
1-Ethylpyrrolidine
97%
Synonim(y):
N-Ethylpyrrolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.17
Beilstein:
102485
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96.5-103.5% (NT)
97%
ciąg SMILES
CCN1CCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-7-5-3-4-6-7/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
ONQBOTKLCMXPOF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1