Merck
B58806
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzotrifluoride
99%
Synonim(y):
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
gęstość
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
Klucz InChI
RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)