Kluczowe dokumenty
370622
4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.48 (lit.)
bp
82-84 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H6BrF3O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)13-8(10,11)12/h1-4H,5H2
Klucz InChI
JDNPUJCKXLOHOW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opisano polimeryzację bromku 4-(trifluorometoksy)benzylu poprzez polimeryzację Friedela-Craftsa z użyciem chlorku glinu jako katalizatora.
Zastosowanie
Bromek 4-(trifluorometoksy)benzylu może być stosowany w syntezie leku bioredukcyjnego, (6S)-2-nitro-6-{[4-(trifluorometoksy)benzylo]oksy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oksazyny (PA-824).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Andrew M Thompson et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(3), 637-645 (2008-12-23)
The nitroimidazooxazine S-1 (PA-824) is a new class of bioreductive drug for tuberculosis. A series of related bicyclic nitroheterocycles was synthesized, designed to have a wide range of one-electron reduction potentials E(1) (from -570 to -338 mV, compared with -534
Synthesis and properties of fluorine-containing poly (arylenemethylene) s as new heat resistant denatured phenolic resins.
Nemoto T, et al.
Polymer Journal, 40(7), 622-628 (2008)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
370622-1G | 4061831833607 |
370622-5G | 4061837633591 |