Merck
692050
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenethyl bromide
97%
Synonim(y):
1-(2-Bromoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8BrF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487
gęstość
1.499 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
WTCVMJLGKMOROW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)