Key Documents
238902
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
technical grade
Synonim(y):
(2-Chloromethoxyethyl)trimethylsilane, Chloromethyl 2-trimethylsilylethyl ether, SEM-Cl, SEM-chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
tw
170-172 °C (lit.)
57-59 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CCOCCl
InChI
1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?