Kluczowe dokumenty
141186
Chloromethyl pivalate
97%
Synonim(y):
POM-Cl, Pivaloyloxymethyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
tw
146-148 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)OCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)5(8)9-4-7/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
GGRHYQCXXYLUTL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?