Kluczowe dokumenty
525057
4-Pyrazoleboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(pyrazol-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, Pyrazol-4-ylboronic acid pinacol ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
142-146 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cn[nH]c2
InChI
1S/C9H15BN2O2/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3,(H,11,12)
Klucz InChI
TVOJIBGZFYMWDT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Suzuki-Miyaura cross-couplings
- Ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation
Reagent used in preparation of inhibitors of many highly significant therapeutic enzymes and kinases containing the privileged scaffold pyrazole, including
- VEGF
- Aurora
- Rho (ROCK)
- Janus Kinase 2 (JAK)
- c-MET
- ALK
- S-nitrosoglutathione reductase
- CDC7
- Acetyl-CoA carboxylase
- Prosurvival Bcl-2 protein
- Viral RNA-Dependent RNA polymerase
- Long Chain Fatty Acid Elongase 6
- PI3
- AKT
- Chk1
- Protein Kinase B
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?