Merck
124613
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dinitrophenol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3ClN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
110-114 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
Oc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O5/c7-4-1-3(8(11)12)2-5(6(4)10)9(13)14/h1-2,10H
Klucz InChI
PCBCIXWBAPIVDV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloro-4,6-dinitrofenol został dodany jako suplement azotu, węgla i energii do pożywki hodowlanej Rhodococcus erythropolis HL 24-1.
Zastosowanie
2-Chloro-4,6-dinitrofenol został wykorzystany do identyfikacji składników w ściekach chemicznych oraz w ściekach z biologicznej oczyszczalni ścieków przy użyciu jonizacji elektrorozpryskowej i tandemowej spektrometrii mas.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B M Hughes et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 4(7), 604-610 (1993-07-01)
Highly polar, non-gas-chromatographable compounds have few unambiguous analysis protocols for environmental applications. A recent environmental investigation, concerning the identification of a non-gas-chromatographable yellow component in chemical waste water and in effluents from a biological wastewater treatment plant required the use
H Lenke et al.
Applied and environmental microbiology, 62(3), 784-790 (1996-03-01)
Rhodococcus erythropolis HL 24-1 isolated as a 2,4-dinitrophenol-degrading organism can utilize 2-chloro-4,6-dinitrophenol as the sole nitrogen, carbon, and energy source under aerobic conditions. This compound is metabolized with liberation of stoichiometric amounts of chloride and nitrite. Under anaerobic conditions, 2,4-dinitrophenol