Merck
210196
Sigma-Aldrich
Barium manganate
technical grade, 90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BaMnO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
90%
klasa czystości:
technical grade
Formularz:
powder and chunks
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
powder and chunks
gęstość
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Mn.4O/q+2;;;;2*-1
Klucz InChI
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Useful for the selective oxidation of diols.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 30, 2559-2559 (1989)